Kluczowe dokumenty
SAB4700789
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD15wytwarzane u myszy
clone MMA
Synonim(y):
3-fukozylo-N-acetylolaktozamina, Le(x), Lewis x antygen grupy krwi, SSEA-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MMA, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
ENSG00000196371
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUT4(2526)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne MMA reaguje z CD15, cząsteczką błony komórkowej 3-fukozylo-N-acetylolaktozaminy (3-FAL) silnie wyrażaną na granulocytach, monocytach, makrofagach, komórkach tucznych; jest również obecny na komórkach Langerhansa i niektórych komórkach prekursorowych szpiku. Przeciwciało to jest doskonałym odczynnikiem do identyfikacji chłoniaka Hodgkina.
Immunogen
Komórki chłoniaka histiocytarnego U937
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)