Kluczowe dokumenty
SAB4700771
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV protease antibody produced in mouse
clone 1696, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1696, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human immunodeficiency virus
stężenie
1 mg/mL
metody
FUNC: suitable
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Proteaza ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) wyrażana na końcu 5′ genu pol jest częścią poliproteiny gag-pol. Proteaza HIV składa się z 99 aminokwasów. Monomery białka są nieaktywne; homodimery białka są aktywne enzymatycznie. Przeciwciało 1696 rozpoznaje wolny N-koniec dojrzałej proteazy HIV (HIV-1 i HIV-2), enzymu, który hydrolizuje poliproteiny wirusów HIV do funkcjonalnych białek. Przeciwciało 1696 nie reaguje z prekursorem.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażona proteaza HIV-1 o pełnej długości
Działania biochem./fizjol.
Proteaza HIV jest proteazą aspartylową, która jest niezbędna do rozszczepienia wirusowej poliproteiny progenitorowej. Aktywność proteazy jest kluczowa dla cyklu życiowego wirusa. Proteaza HIV rozszczepia białko gag na trzy większe fragmenty p24, p17 i p7, które są podstawowym białkiem strukturalnym i są niezbędne do pakowania RNA. Proteaza rozszczepia również białko fuzyjne gag-pol wirionu. Korzystnym miejscem rozszczepienia proteazy HIV jest N-końcowy odcinek proliny, taki jak fenyloalanina-prolina, tyrozyna-prolina, co jest rzadkością w przypadku proteaz ssaków. Rozszczepienie następuje po pączkowaniu wirionu z powierzchni zainfekowanej komórki, przekształcając się w dojrzałego wirusa zakaźnego. Brak proteazy skutkuje niedojrzałymi i niezakaźnymi cząsteczkami wirusa. Inhibitory ukierunkowane na proteazę HIV stanowią najnowszy postęp w leczeniu zakażeń HIV.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HIV-protease inhibitors
Flexner C
The New England Journal of Medicine, 338(18), 1281-1293 (1998)
The mechanism of insulin resistance caused by HIV protease inhibitor therapy
Murata M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275(27), 20251-20254 (2000)
HIV protease: a novel chemotherapeutic target for AIDS
Huff JR
Journal of Medicinal Chemistry, 34(8), 2305-2314 (1991)
Crystal structure of HIV-1 protease in complex with VX-478, a potent and orally bioavailable inhibitor of the enzyme
Kim EE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(3), 1181-1182 (1995)