Kluczowe dokumenty
SAB4700736
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD34 antibody produced in mouse
clone 581, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mucosialin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
581, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 581 reaguje z CD34 (mukozialiną), monomeryczną transmembranową fosfoglikoproteiną o masie 110-115 kDa ulegającą ekspresji na hematopoetycznych komórkach progenitorowych i na najbardziej pluripotencjalnych komórkach macierzystych; stopniowo zanika na komórkach progenitorowych. Przeciwciało rozpoznaje epitop CD34 klasy III odporny na neuraminidazę, chymopapainę i glikoproteazę.
HLDA V.; WS Code MA27.
Immunogen
Ludzka mukosialina
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael A Fischer et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 41(8), 1563-1573 (2014-04-25)
The aim of this study was to prospectively monitor changes in the flow-metabolic phenotype (ΔFMP) of rectal carcinoma (RC) after neoadjuvant chemoradiotherapy (CRT) and to evaluate whether ΔFMP of RC correlate with histopathological prognostic factors including response to CRT. Sixteen
Ben Paylor et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(1), 148-151 (2014-07-30)
The cellular substrate underlying aberrant craniofacial connective tissue accumulation that occurs in disorders such as congenital infiltration of the face (CILF) remain elusive. Here we analyze the in vivo properties of a recently identified population of neural crest-derived CD31-:CD45-:alpha7-:Sca1+:PDGFRa+ fibro/adipogenic
Han Tang et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(6), 974-974 (2014-05-13)
Lysosome-associated protein transmembrane-4 beta (LAPTM4B) is a novel oncogene, which has been indicated to be dramatically overexpressed in various malignant tumors. The aims of this study were to detect LAPTM4B protein expression in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC)
Lihua Zhu et al.
Neonatology, 106(2), 143-148 (2014-06-28)
Recombinant human erythropoietin (rh-EPO) has been used as a drug to treat premature infant anemia for over a decade. In addition to its erythropoietic effect, rh-EPO has also been reported to have protective effects against brain injury. Our aim was
Nasser M Malyar et al.
Cytotherapy, 16(9), 1270-1279 (2014-06-29)
The purpose of this study was to evaluate the effect of autologous bone marrow mononuclear cells (BM-MNCs) on symptoms and perfusion indices in severely symptomatic patients with peripheral arterial disease (PAD) without further option for endovascular or surgical revascularization. Only