B6035
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Butelki HDPE, butelka nalgene, butelki nalgene
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (63-415)
opis
Not autoclavable
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2007-0032
butelka dł. &razy; wys. &razy; szer.
125 × 180 mm × 73.2 mm
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)