SAB4700660
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-PE antibody produced in mouse
clone HL-38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HL-38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DRA(3122)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700660-100TST | 4061836277086 |