Kluczowe dokumenty
SAB4700648
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DR antibody produced in mouse
clone HL-39, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HL-39, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DRA(3122)
Opis ogólny
Przeciwciało HL-39 rozpoznaje wspólny epitop na ludzkim HLA-DR, który jest zależny od połączenia łańcuchów alfa i beta. Rozpoznany epitop jest zachowany po utrwaleniu aldehydem glutarowym i formaldehydem. DR jest izotypem ludzkich cząsteczek MHC klasy II wyrażanych na komórkach prezentujących antygen (APC; komórki dendrytyczne, limfocyty B, monocyty, makrofagi).
Immunogen
Linia komórkowa chłoniaka Burkitta Raji
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej Tris, pH 8,0, z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arnt-Ove Hovden et al.
BMC immunology, 12, 2-2 (2011-01-07)
Design of tumour specific immunotherapies using the patients' own dendritic cells (DC) is a fast advancing scientific field. The functional qualities of the DC generated in vitro are critical, and today's gold standard for maturation is a cytokine cocktail consisting