Kluczowe dokumenty
SAB4700320
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-G antibody produced in mouse
clone MEM-G/11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-G/11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-G(3135)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-G/11 rozpoznaje antygen HLA-G1. HLA-G należy do cząsteczek MHC klasy I (MHC klasy Ib; nieklasyczne) i ulega ekspresji na powierzchni komórek trofoblastu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki HLA-G refoldowany z beta2-mikroglobuliną i peptydem
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonathan E Boyson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(25), 16180-16185 (2002-11-28)
HLA-G is a nonclassical class I MHC molecule with an unknown function and with unusual characteristics that distinguish it from other class I MHC molecules. Here, we demonstrate that HLA-G forms disulfide-linked dimers that are present on the cell surface.
Jay M Bolnick et al.
Fertility and sterility, 102(1), 135-142 (2014-05-16)
To use trophoblast cells accumulating in the endocervical canal at the beginning of pregnancy for noninvasive prenatal testing. Prospective, double-blinded test for fetal gender. Academic medical center. Fifty-six women with singleton pregnancies at gestational age 5-20 weeks. Isolation of fetal
Nele Gao et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(10), 2849-2861 (2014-06-20)
B cells with immunoregulatory properties (Breg cells) have been described in mice, but their role in the control of human immune responses is not well defined. We recently identified a human population of activated FSC(high) B cells that exhibited regulatory
Natasja Nielsen et al.
Immunology, 142(4), 581-593 (2014-03-29)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized by chronic inflammation and synovial hyperplasia leading to progressive joint destruction. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) are central components of the aggressive, tumour-like synovial structure termed pannus, which invades the joint space and cartilage.