Kluczowe dokumenty
SAB1403920
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DQB1 antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CELIAC1, HLA-DQB, IDDM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DQB1(3119)
Opis ogólny
HLA-DQB1 należy do paralogów łańcucha beta HLA klasy II. Ta cząsteczka klasy II jest heterodimerem składającym się z łańcucha alfa (DQA) i beta (DQB), oba zakotwiczone w błonie. Odgrywa centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące z białek zewnątrzkomórkowych. Cząsteczki klasy II ulegają ekspresji w komórkach prezentujących antygen (APC: limfocyty B, komórki dendrytyczne, makrofagi). Łańcuch beta ma około 26-28 kDa i zawiera 6 eksonów. Ekson pierwszy koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują dwie domeny zewnątrzkomórkowe, ekson 4 koduje domenę transbłonową, a ekson 5 koduje ogon cytoplazmatyczny. W cząsteczce DQ zarówno łańcuch alfa, jak i łańcuch beta zawierają polimorfizmy określające specyficzność wiązania peptydów, co daje do 4 różnych cząsteczek. Typowanie tych polimorfizmów jest rutynowo wykonywane w przypadku przeszczepu szpiku kostnego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HLA-DQB1 (AAH12106.1, 129 a.a. ~ 217 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PTVTISPSRTEALNHHNLLVCSVTDFYPAQIKVRWFRNDQEETTGVVSTPLIRNGDWTFQILVMLEMTPQRGDVYTCHVEHPSLQNPII
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)