SAB4700474
Monoclonal Anti-CD45-APC antibody produced in mouse
clone MEM-28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LCA, Anti-PTPRC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-28, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-28 reaguje ze wszystkimi alternatywnymi formami ludzkiego antygenu CD45 (Leukocyte Common Antigen), jednołańcuchowego białka transbłonowego typu I o masie 180-220 kDa, wyrażanego na wysokim poziomie we wszystkich komórkach pochodzenia krwiotwórczego, z wyjątkiem erytrocytów i płytek krwi.
Immunogen
Ludzkie tymocyty i limfocyty T
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem wykorzystane, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Cytometria przepływowa/sortowanie komórek (1 artykuł)
Cytometria przepływowa/sortowanie komórek (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Qifei Wang et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 4636-4642 (2016-04-16)
The aim of the present study was to evaluate the different expression levels of thyroid hormone responsive (THRSP; Spot14)/S14 related, Mig12 (S14R) during bone marrow mesenchymal stem cell (BM-MSC) adipogenesis in adolescent idiopathic scoliosis (AIS) patients. MSCs were retrospectively isolated from
K Drbal et al.
Blood, 98(5), 1561-1566 (2001-08-25)
An unusual CD18 monoclonal antibody (mAb) MEM-148 binds, in contrast to standard CD18 mAbs, specifically to peripheral blood monocytes and neutrophils activated by various stimuli such as phorbol myristate acetate, opsonized zymosan, heat-aggregated immunoglobulin, and (after priming with lipopolysaccharide, tumor
Joanna Rossowska et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 37(9), 427-439 (2014-10-12)
A hostile tumor microenvironment, characterized by an abundance of T regulatory cells and myeloid-derived suppressor cells (MDSCs), considerably limits the efficacy of dendritic cell (DC)-based vaccines. The intention of this study was to enhance the antitumor activity of vaccines consisting