Kluczowe dokumenty
SAB4700351
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IgE antibody produced in mouse
clone BE5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IGHE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BE5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGHE(3497)
Opis ogólny
Immunoglobulina E (IgE) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 14q32.33. IgE należy do rodziny immunoglobulin i składa się z łańcucha ciężkiego epsilon (ε) w regionie stałym (C). IgE ma strukturę monomeryczną z dodatkową domeną w regionie stałym.
Przeciwciało BE5 reaguje z ludzką IgE; rozpoznaje epitop inny niż ten rozpoznawany przez przeciwciała 4G7 i 4H10 przeciwko IgE.
Immunogen
Oczyszczone ludzkie IgE
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 5 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina E (IgE) bardzo ściśle wiąże się z receptorami Fc na bazofilach i komórkach tucznych. W ten sposób odgrywa główną rolę w stymulowaniu reakcji alergicznych. Podwyższona ekspresja tego genu jest związana z rozwojem zespołu hiper IgE (HIES), kataru siennego, atopowych chorób skóry, takich jak egzema, wstrząs anafilaktyczny i szpiczak IgE. Ponadto nadekspresję IgE obserwuje się również w alergii/astmie. Dlatego podwyższony poziom IgE w surowicy można uznać za diagnozę astmy. Ekspresja IgE jest obniżona we wrodzonej agammaglobulinemii i hipogammaglobulinemii z powodu wadliwego metabolizmu lub syntezy immunoglobulin.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej Tris, pH 8,0, z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Gülen et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 44(9), 1179-1187 (2014-07-22)
The mechanisms by which mast cells in patients with unexplained anaphylaxis (UEA) are triggered remain elusive. Onset of episodes is unpredictable and often recurrent. The substantial overlap between the clinical manifestations of UEA and clonal mast cell disorders (CMD) suggests
Hans D. Ochs, C. I. Edward Smith, Jennifer M.
Primary Immunodeficiency Diseases: A Molecular and Cellular Approach (2006)
Binie Ver Lipps
Immunoglobulin E (Ige): Novel Treatment for Lowering the Concentration of Ige (2009)
N. Franklin Adkinson, Jr., Bruce S. Bochner, Wesley Burks, William W. Busse, Stephen T. Holgate
Middleton's Allergy: Principles and Practice (2013)
Adriana Turqueti-Neves et al.
European journal of immunology, 44(7), 2130-2138 (2014-04-30)
Infection with helminths and exposure to antigens induce a strong type 2 immune response resulting in the secretion of the cytokines IL-4 and IL-13 by CD4(+) T cells and several innate cell types. IL-4 and IL-13 promote class switch recombination