Key Documents
SAB4200741
Anti-Human IgE antibody, Mouse monoclonal
clone GE-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Immunoglubulin E
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GE-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/mL Human IgE myeloma for coating
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using Human IgE myeloma
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.