Kluczowe dokumenty
SAB5600183
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgE-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM122, purified immunoglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
RM122, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
direct ELISA: suitable (10 ng/well – 100 ng/wel)
indirect ELISA: 0.01-0.1 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
This antibody reacts to human IgE. No cross reactivity with human IgG, IgM, IgD, or IgA.
Immunogen
Human IgE
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)