SAB4700325
Monoclonal Anti-HLA-G-PE , (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5A6G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A6G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-G(3135)
Opis ogólny
Przeciwciało 5A6G7 pozwala na rozróżnienie pomiędzy rozpuszczalnym białkiem HLA-G powstającym w wyniku zrzutu z form HLA-G związanych z błoną, które nie zawierają epitopu zakodowanego w intronie 4, a rozpuszczalnym HLA-G5/HLA-G6 wytwarzanym z alternatywnie splicingowanego mRNA zawierającego intron 4. HLA-G należy do cząsteczek MHC klasy I (MHC klasy Ib; nieklasyczne) i ulega ekspresji na powierzchni komórek trofoblastu.
Immunogen
C-końcowa sekwencja aminokwasowa (22-mer) rozpuszczalnych białek HLA-G5 i HLA-G6 sprzężonych z owalbuminą
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 10 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Monique Lafon et al.
Journal of virology, 79(24), 15226-15237 (2005-11-25)
HLA-G is a nonclassical human major histocompatibility complex class I molecule. It may promote tolerance, leading to acceptance of the semiallogeneic fetus and tumor immune escape. We show here that two viruses-herpes simplex virus type 1 (HSV-1), a neuronotropic virus
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700325-100UG | 4061829672102 |