Kluczowe dokumenty
SAB3701026
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (Fc specific)-Texas Red® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
Texas Red® conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem mysich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy przeciw królikom, mysiej IgG, mysiej IgG F(c) i mysiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko mysiej IgG F(ab')2.
Immunogen
Fragment mysiej IgG F(c)
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Dostarczany w 0,02 M fosforanie potasu, 0,15 M chlorku sodu, pH 7,2
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Informacje prawne
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproduction and Development (1997)
Murilo Barros Silveira et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 12, 805720-805720 (2022-04-12)
Interleukin-32 (IL-32) is produced during Leishmania infection, but the components of the parasite that induce its production are unknown. An important multivirulence factor of Leishmania spp. protozoa is the lipophosphoglycan (LPG), which plays a crucial role in the host-parasite interaction.
The structure of a typical antibody molecule
Janeway CA
Immunobiology (2001)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences (2007)