Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1338
Sigma-Aldrich
Anti-MCU Antibody, clone 3N3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Mitochondrialne białko uniportera wapnia; HsMCU; Białko 109A zawierające domenę cewki zwijanej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3N3, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 39.87 kDa
observed mol wt ~41 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, canine, rat, feline, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3N3 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa mitochondrialne białko uniportera wapnia (MCU). Jego celem jest epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka uniportera wapnia, mitochondrialnego (MCU).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MCU w lizacie komórek A549.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MCU w lizatach komórek PANC-1 i NIH3T3.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała MCU z KD wynoszącym 2,0 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MCU w komórkach A549.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Mitochondrialne białko uniportera wapnia (UniProt: Q8NE86; znane również jako HsMCU, Coiled-coil domain-containing protein 109A, MCU) jest kodowane przez gen MCU (znany również jako C10orf42, CCDC109A) (Gene ID: 90550) u człowieka. MCU jest wieloprzebiegowym uniporterem wapnia wewnętrznej błony mitochondrialnej, który pośredniczy w wychwycie wapnia do mitochondriów. Jest syntetyzowany z peptydem tranzytowym (aa 1-50), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałego białka MCU, które ma dwie domeny macierzy mitochondrialnej (aa 51-233 i 284-351), dwie domeny transbłonowe (aa 234-256 i 266-283) i jedną mitochondrialną domenę międzybłonową (aa 257-265). Jego aktywność jest regulowana przez mitochondrialny wychwyt wapnia 1 (MICU1) i MICU2. MICU1 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które pomaga stabilizować cały kompleks mitochondrialnego uniportera wapnia. Ogranicza również ilość wapnia, która dostaje się do komórki przy niskich stężeniach wapnia. Działa również razem z MCU, aby utrzymać nagromadzony wapń wewnątrz macierzy mitochondrialnej. MICU2 współpracuje z MICU1 i MCU w celu zmniejszenia ilości wapnia dostającego się do macierzy. Przy niskich poziomach wapnia aktywność MCU jest obniżana przez MICU1 i MICU2, a przy wyższych poziomach wapnia MICU1 zwiększa aktywność MCU. Doniesiono również, że aktywność synaptyczna transkrypcyjnie hamuje gen MCU, poprzez mechanizm obejmujący indukcję Npas4 za pośrednictwem jądrowej kinazy Ca2 + i CaM, co skutkuje hamowaniem indukowanego przez receptor NMDA mitochondrialnego wychwytu Ca2 + i zapobieganiem śmierci ekscytotoksycznej. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Marchi, S., and Pinton, P. (2014). J. Physiol. 592(5); 829-839; Qiu, J., et al. (2013). Nat. commun. 4; Article 2034; De Stefani, D., et al. (2011). Nature 476 (7360); 336-340).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)