Kluczowe dokumenty
SAB4700240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD52 antibody produced in mouse
clone HI186, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAMPATH-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HI186, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD52(1043)
Opis ogólny
Przeciwciało HI186 reaguje z CD52 (CAMPATH-1), glikoproteiną o masie 21-28 kDa zawierającą dużą N-związaną cząsteczkę węglowodanową; dojrzała cząsteczka CD52 jest w rzeczywistości znacznie mniejsza (ok. 8-9 kDa). CD52 ulega ekspresji na wysokim poziomie na limfocytach, monocytach/makrofagach i w męskim układzie rozrodczym.
Immunogen
Ludzkie migdałki
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Nikolic et al.
Genes and immunity, 18(3), 176-183 (2017-08-11)
Tolerogenic dendritic cells (tolDCs) are assessed as immunomodulatory adjuvants to regulate autoimmunity. The underlying gene expression endorsing their regulatory features remains ill-defined. Using deep mRNA sequencing, we compared transcriptomes of 1,25-dihydroxyvitaminD
Sarah K Tasian et al.
Blood, 129(17), 2395-2407 (2017-03-02)
We and others previously reported potent antileukemia efficacy of CD123-redirected chimeric antigen receptor (CAR) T cells in preclinical human acute myeloid leukemia (AML) models at the cost of severe hematologic toxicity. This observation raises concern for potential myeloablation in patients
Gaetano Lucisano et al.
Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, 32(9), 949-959 (2019-04-14)
There are conflicting data about the role of transplant nephrectomy and immunosuppression withdrawal on the development of allosensitization and the impact on re-transplantation. We divided 109 first graft recipients into two groups according to whether they underwent nephrectomy (NX+, n = 61)
Jianhui Liu et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 41(9), 1423-1429 (2018-06-15)
Recent studies suggested that excessive T helper (Th)1/17 cells concomitant with regulatory T cell deficiency might play important roles in Crohn's disease. Anti-cluster of differentiation 52 (CD52) monoclonal antibody (mAb), which aims on CD52 antigen on mature immunocytes, has both
Carlos Cuesta-Mateos et al.
Biomarker research, 8, 54-54 (2020-10-29)
T-cell prolymphocytic leukemia (T-PLL) is a poor prognostic disease with very limited options of efficient therapies. Most patients are refractory to chemotherapies and despite high response rates after alemtuzumab, virtually all patients relapse. Therefore, there is an unmet medical need
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700240-100UG4061832706559