SAB4700190
Monoclonal Anti-CD47 antibody produced in mouse
clone MEM-122, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Integrin Associated Protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-122, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, pig, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD47(961)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)