SAB4700188
Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in rat
clone IM7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Pgp-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IM7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, canine, human, feline
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie