Kluczowe dokumenty
SAB4700152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD33 antibody produced in mouse
clone HIM3-4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HIM3-4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD33(945)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało HIM3-4 reaguje z CD33, transbłonową glikoproteiną typu I o masie 67 kDa (nadrodzina immunoglobulin), która ulega ekspresji na progenitorach szpikowych, monocytach, granulocytach, komórkach dendrytycznych i komórkach tucznych; jest nieobecna na płytkach krwi, limfocytach, erytrocytach i krwiotwórczych komórkach macierzystych.
Immunogen
Ludzka linia komórkowa NFMY-9s
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-8 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Pizzitola et al.
Leukemia, 28(8), 1596-1605 (2014-02-08)
As significant numbers of acute myeloid leukemia (AML) patients are still refractory to conventional therapies or experience relapse, immunotherapy using T cells expressing chimeric antigen receptors (CARs) might represent a valid treatment option. AML cells frequently overexpress the myeloid antigens
Monica Killig et al.
European journal of immunology, 44(9), 2822-2834 (2014-06-05)
Haploidentical stem cell transplantation (haploSCT) offers an alternative treatment option for advanced leukemia patients lacking a HLA-compatible donor. Transfer of NK cells represents a promising therapeutic option in combination with SCT, as NK cells can promote graft versus leukemia with
Yongjun Sui et al.
The Journal of clinical investigation, 124(6), 2538-2549 (2014-05-20)
Vaccines are largely evaluated for their ability to promote adaptive immunity, with little focus on the induction of negative immune regulators. Adjuvants facilitate and enhance vaccine-induced immune responses and have been explored for mediating protection against HIV. Using a regimen
Fanhang Meng et al.
Inflammation, 37(5), 1799-1805 (2014-05-03)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) are negative regulators of the immune response and are in part responsible for the inhibition of the T cell-mediated immune response. A recent paper indicated that MDSCs were involved in prolonged allograft survival in animal models
Tsung-Han Wu et al.
Cellular immunology, 290(1), 107-115 (2014-06-25)
We developed an in vitro model to evaluate the effect of products secreted from different colorectal cancer (CRC) cell lines on specific phenotypic switching and functional alterations in THP-1 cells. We co-cultured the human monocytic cell line, THP-1, or phorbol-12-myristate-13-acetate