Kluczowe dokumenty
SAB4700149
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD30-APC antibody produced in mouse
clone MEM-268, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ki-1, Anti-TNFRSF8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-268, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF8(943)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody MEM-268 recognizes extracellular part of CD30 (Ki-1 antigen), a 105 kDa single chain glycoprotein expressed on Hodgkin′s and Reed-Sternberg cells; it is also found in Burkitt′s lymphomas, virus-infected T and B lymphocytes, and on normal B and T lymphocytes after activation (T lymphocytes that produce Th2-type cytokines and on CD4+/CD8+ T lymphocytes that co-express CD45RO and the IL4 receptor).
Immunogen
Expression vector containing CD30 cDNA (booster suspension of THP-1 cell line)
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Igor Pavlov et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 16(9), 1327-1331 (2009-07-17)
Testing for soluble CD30 (sCD30), an indicator of Th2 immune response, is a useful prognostic marker in solid organ transplantation, lymphoproliferative disorders, autoimmunity, and various parasitic diseases. In this study we report the development and validation of a fluorescent microsphere