Kluczowe dokumenty
SAB4700111
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD19-Biotin antibody produced in mouse
clone 4G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-CVID3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD19(930)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD19 jest przezbłonową glikoproteiną z nadrodziny Ig ulegającą ekspresji przez komórki B od czasu rearanżacji łańcucha ciężkiego do różnicowania komórek plazmatycznych. Tworzy tetrameryczny kompleks z CD21 (receptor dopełniacza typu 2), CD81 (TAPA-1) i Leu13. Wraz z BCR (receptor antygenu komórek B) kompleks ten sygnalizuje obniżenie progu aktywacji komórek B przez antygen. Oprócz bycia wzmacniającym sygnał koreceptorem dla BCR, CD19 może również sygnalizować niezależnie od koligacji BCR i okazuje się być centralnym składnikiem regulacyjnym, na którym zbiegają się liczne szlaki sygnałowe. Mutacja genu CD19 powoduje hipogammaglobulinemię, podczas gdy nadekspresja CD19 powoduje nadaktywność komórek B.
Specyficzność
Przeciwciało 4G7 reaguje z CD19 (B4), przezbłonową glikoproteiną typu I o masie 95 kDa (nadrodzina immunoglobulin), która ulega ekspresji na limfocytach B i pęcherzykowych komórkach dendrytycznych; jest tracona na komórkach plazmatycznych.
Immunogen
Ludzkie komórki CCL (przewlekłej białaczki limfocytowej)
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Stężenia robocze powinny być ustalane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chung-Wu Lin et al.
Blood, 106(10), 3567-3574 (2005-07-28)
Most lymphoblastic lymphomas (LBLs) are regarded as neoplasms of immature T cells because they express cytoplasmic CD3 and frequently carry T-cell receptor (TCR) gene rearrangements. Immature natural killer (NK) and T cells, however, have a common bipotent T/NK-cell precursor in
Yong Bok Seo et al.
Journal of virology, 88(16), 8998-9009 (2014-06-06)
T follicular helper (Tfh) cells are specialized providers of cognate B cell help, which is important in promoting the induction of high-affinity antibody production in germinal centers (GCs). Interleukin-6 (IL-6) and IL-21 have been known to play important roles in