SAB4700110
Monoclonal Anti-CD19-APC antibody produced in mouse
clone LT19, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-CVID3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LT19, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD19(930)
Opis ogólny
Przeciwciało LT19 reaguje z CD19 (B4), przezbłonową glikoproteiną typu I o masie 95 kDa (nadrodzina immunoglobulin), która ulega ekspresji na limfocytach B i pęcherzykowych komórkach dendrytycznych; jest tracona na komórkach plazmatycznych.
Immunogen
Linia komórkowa Daudi ludzkiego chłoniaka Burkitta
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Li Wang et al.
Journal of translational medicine, 12, 251-251 (2014-09-10)
IL-10+ regulatory B (Bregs), CD4+Foxp3+ regulatory T (Tregs), and CD4+CXCR5+Foxp3+ follicular regulatory T (TFR) cells regulate the progression of infection disease. This study aimed at examining how those cells associated with the development of chronic hepatitis B (CHB) and chronic
Chung-Wu Lin et al.
Blood, 106(10), 3567-3574 (2005-07-28)
Most lymphoblastic lymphomas (LBLs) are regarded as neoplasms of immature T cells because they express cytoplasmic CD3 and frequently carry T-cell receptor (TCR) gene rearrangements. Immature natural killer (NK) and T cells, however, have a common bipotent T/NK-cell precursor in
Alex F Herrera et al.
Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation, 20(11), 1737-1743 (2014-07-16)
Chronic graft-versus-host disease (GVHD) induces significant morbidity and mortality after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Corticosteroids are standard initial therapy, despite limited efficacy and long-term toxicity. Based on our experience using bortezomib as effective acute GVHD prophylaxis, we hypothesized that
Li Wang et al.
The Journal of rheumatology, 41(9), 1781-1792 (2014-07-17)
To elucidate the potential role of follicular helper T cells (TFH) and interleukin 10 (IL-10)+ B cells in the development of systemic lupus erythematosus (SLE). The numbers of peripheral blood CD27+, CD38+, CD86+, CD95+, IL-10+ B cells, and inducible T
J Pieper et al.
Scandinavian journal of immunology, 79(2), 149-155 (2013-12-10)
Proinflammatory CD4(+) CD28(null) T cells are frequently found in the circulation of patients with rheumatoid arthritis (RA), but are less common in the rheumatic joint. In the present study, we sought to identify functional differences between CD4(+) CD28(null) T cells