Key Documents
SAB4700093
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD9-APC antibody produced in mouse
clone MEM-61, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-61, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD9(928)
Opis ogólny
The antibody MEM-61 recognizes an epitope on second extracellular domain (EC2) of CD9 antigen, a 24 kDa transmembrane protein expressed on platelets, monocytes, pre-B lymphocytes, granulocytes and activated T lymphocytes.
Immunogen
Pre-B cell line NALM-6
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc A Lafleur et al.
Molecular biology of the cell, 20(7), 2030-2040 (2009-02-13)
Membrane type-1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) supports tumor cell invasion through extracellular matrix barriers containing fibrin, collagen, fibronectin, and other proteins. Here, we show that simultaneous knockdown of two or three members of the tetraspanin family (CD9, CD81, and TSPAN12) markedly