SAB4700087
Monoclonal Anti-CD8-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-31, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8(925)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-31 rozpoznaje zależny od konformacji epitop CD8, glikoproteiny powierzchniowej komórki występującej na większości cytotoksycznych limfocytów T, która pośredniczy w skutecznych interakcjach komórka-komórka w układzie odpornościowym. CD8 jest dimerem połączonym disiarczkiem i występuje jako homodimer CD8 alfa/alfa lub heterodimer CD8 alfa/beta (każdy monomer ok. 32-34 kDa).
Immunogen
Surowa frakcja błonowa grasicy
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Linda L Kusner et al.
PloS one, 9(7), e102231-e102231 (2014-07-23)
The mechanisms that underlie the development and maintenance of autoimmunity in myasthenia gravis are poorly understood. In this investigation, we evaluate the role of survivin, a member of the inhibitor of apoptosis protein family, in humans and in two animal
Wei Wu et al.
Critical care (London, England), 18(2), R43-R43 (2014-07-18)
Currently, little is known about the immunological characteristics of patients with avian influenza A (H7N9) virus infection. The numbers and percentages of peripheral blood immune cells were measured in 27 patients with laboratory-confirmed H7N9 virus infection and 30 healthy controls
Jing-Jing Zhao et al.
Chinese journal of cancer, 32(10), 553-560 (2013-03-09)
Chuankezhi (CKZ), a new Chinese medicine, plays an important role in immunoregulation. Cytokine-induced killer (CIK) cells have been commonly used for immunotherapy in recent years. In this study, we aimed to investigate the immunoregulatory effect of CKZ on CIK cells.
K Drbal et al.
Blood, 98(5), 1561-1566 (2001-08-25)
An unusual CD18 monoclonal antibody (mAb) MEM-148 binds, in contrast to standard CD18 mAbs, specifically to peripheral blood monocytes and neutrophils activated by various stimuli such as phorbol myristate acetate, opsonized zymosan, heat-aggregated immunoglobulin, and (after priming with lipopolysaccharide, tumor
Brian Latimer et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(8), 2357-2365 (2014-11-27)
Chronic HCV is a surreptitious disease currently affecting approximately 3% of the world's population that can lead to liver failure and cancer decades following initial infection. However, there are currently no vaccines available for the prevention of chronic HCV. From
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700087-100TST | 4061838165282 |