Kluczowe dokumenty
SAB4700045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone MEM-92, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-92, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3(916)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-92 reaguje z łańcuchem epsilon ludzkiego kompleksu CD3, częścią większego wielopodjednostkowego kompleksu receptora komórek T (CD3/TCR) wyrażanego na limfocytach T krwi obwodowej i dojrzałych tymocytach.
Immunogen
Limfocyty ludzkiej krwi obwodowej
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-10 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luciën E P M van der Vlugt et al.
The Journal of infectious diseases, 210(8), 1207-1216 (2014-05-06)
Chronic schistosome infections are associated with T-cell hyporesponsiveness and a strong regulatory network. Murine studies have shown that schistosome infections can induce regulatory CD1d(hi) B cells, which inhibit inflammatory responses. Here, we evaluated the influence of regulatory B cells (Bregs)
Rinat Sharir et al.
Cardiovascular research, 103(4), 585-596 (2014-06-27)
Ischaemic damage is associated with up-regulation of pro-inflammatory cytokines, as well as invasion of leucocytes and lymphocytes to the injured muscle. Regulatory T cells (Tregs) exert suppressive effects on several immune and non-immune cellular elements. We hypothesized that adoptive Treg
Isabel Poschke et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 63(10), 1061-1071 (2014-07-06)
Adoptive transfer of in vitro-expanded tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) has shown great clinical benefit in patients with malignant melanoma. TIL therapy itself has little side effects, but conditioning chemo- or radiotherapy and postinfusion interleukin 2 (IL-2) injections are associated with severe
Simon C Afford et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(5), 1932-1943 (2013-12-18)
Chronic hepatitis occurs when effector lymphocytes are recruited to the liver from blood and retained in tissue to interact with target cells, such as hepatocytes or bile ducts (BDs). Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1; CD106), a member of the
Jong Joo Lee et al.
Purinergic signalling, 10(2), 357-365 (2013-09-18)
This study investigated the immune-modulatory effects of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (hBMSCs) on human Th17 cell function through the CD39-mediated adenosine-producing pathway. The suppressive effects of hBMSCs were evaluated by assessing their effects on the proliferation of Th17