Key Documents
SAB4600116
Monoclonal Anti-GFP IgG (H+L), CF™ 594 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 9F9.F9, purified immunoglobulin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
CF™ 594 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9F9.F9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotyp
IgG1κ
fluorescencja
λex 593 nm; λem 614 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
CF™ 594 is a deep red fluorescent dye with molecular weight ~730. CF™ 594 is highly water soluble and photostable, therefore, it is considered to have a potential application in confocal microscopy and single molecule imaging. CF™ 594 is particularly useful in combination with blue fluorescent CF™ 350, green fluorescent CF™ 488A and far red CF™ 640R for multi-color imaging. CF™ 594 has excitation laser line at 532nm, 568nm or 594nm and absorption/emission maxima at 593/614nm.
Green fluorescent protein (GFP) is highly visible and efficiently emitting internal fluorophore. These key features of GFP have made it a potential marker of gene expression and protein targeting in intact cells and organisms.
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2