Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB4504540
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT3 (pSer727) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADMIO, Anti-APRF, Anty-ADMIO1, Anty-HIES
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 88 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer727)
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego STAT3 wokół miejsca fosforylacji Ser727.
Zakres immunogenu: 694-743
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noor Akhter et al.
Endocrinology, 155(10), 4027-4042 (2014-07-25)
The adipokine, leptin (LEP), is a hormonal gateway, signaling energy stores to appetite-regulatory neurons, permitting reproduction when stores are sufficient. Dual-labeling for LEP receptors (LEPRs) and gonadotropins or GH revealed a 2-fold increase in LEPR during proestrus, some of which
Myung-Jin Kim et al.
Cancer letters, 354(1), 33-42 (2014-08-26)
Although NDRG2 has recently been found to be a candidate tumor suppressor, its precise role in the epithelial-mesenchymal transition (EMT) is not well understood. In the present study, we demonstrated that NDRG2 overexpression in MDA-MB-231 cells down-regulated the expression of
Thomas Schweiger et al.
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 46(1), 92-99 (2013-12-11)
Pulmonary metastasectomy is performed routinely in selected patients with metastatic spreading to the lungs. According to current guidelines, the tumour biology should be taken into account when selecting patients for a resection. Carbonic anhydrase IX (CA9) expression has been shown
Zhong-Ming Qian et al.
Molecular neurobiology, 50(3), 811-820 (2014-03-25)
Neuroinflammation is closely related to brain iron homeostasis. Our previous study demonstrated that lipopolysaccharides (LPS) can regulate expression of iron-regulatory peptide hepcidin; however, the mechanism is undefined. Here, we demonstrated that intracerebroventricular injection of LPS in rat brain upregulated hepcidin
Arian F Baquero et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(30), 9982-9994 (2014-07-25)
Leptin is well known for its role in the regulation of energy homeostasis in adults, a mechanism that at least partially results from the inhibition of the activity of NPY/AgRP/GABA neurons (NAG) in the arcuate nucleus of the hypothalamus (ARH).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4504540-100UG4061832526584