Kluczowe dokumenty
SAB4504175
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERK3 (pSer189) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-ERK3, Anty-HsT17250, Anty-PRKM6, Anty-p97MAPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 82 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer189)
informacje o genach
human ... MAPK6(5597)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ERK3 wokół miejsca fosforylacji Ser189.
Zakres immunogenu: 155-204
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alina De la Mota-Peynado et al.
The Journal of biological chemistry, 286(15), 13603-13611 (2011-02-15)
The class I p21-activated kinases (Pak1-3) regulate many essential biological processes, including cytoskeletal rearrangement, cell cycle progression, apoptosis, and cellular transformation. Although many Pak substrates, including elements of MAPK signaling cascades, have been identified, it is likely that additional substrates
Weiwen Long et al.
The Journal of clinical investigation, 122(5), 1869-1880 (2012-04-17)
In contrast to the well-studied classic MAPKs, such as ERK1/2, little is known concerning the regulation and substrates of the atypical MAPK ERK3 signaling cascade and its function in cancer progression. Here, we report that ERK3 interacted with and phosphorylated
J Zimmermann et al.
The Journal of biological chemistry, 276(14), 10759-10766 (2001-01-20)
Proteasome inhibition leads to accumulation of transcription factors, heat shock proteins, cyclins, and other proteasome substrate proteins by blocking their proteolytic degradation. An increase in gene transcription upon proteasome inhibition was found for a group of proteins, including p21(WAF1/CIP1), ubiquitin
S Meloche et al.
Oncogene, 13(7), 1575-1579 (1996-10-03)
We report the cloning and characterization of a human cDNA encoding a novel homolog of rat extracellular signal-regulated kinase 3 (ERK3). The cDNA encodes a predicted protein of 721 amino acids which shares 92% amino acid identity with rat ERK3
Rekha Rai et al.
Oral oncology, 40(7), 705-712 (2004-06-03)
The mitogen activated serine/threonine kinases (MAPKs) constitute extracellular signal-regulated protein kinases (ERKs), c-Jun N-terminal kinases (JNKs) and p38 MAPK, with an important role in cell proliferation and transformation. Earlier studies from our laboratory had indicated a role for MAPK pathway