Kluczowe dokumenty
SAB4503898
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Aurora Kinase (pThr288) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr288)
informacje o genach
human ... AURKA(6790)
Opis ogólny
Kinaza Aurora A (AURKA) należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych. Jest zlokalizowana w centrosomach. Gen AURKA znajduje się na ludzkim chromosomie 20q13.2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kinazy Aurora wokół miejsca fosforylacji Thr288.
Zakres immunogenu: 256-305
Zastosowanie
Do barwienia immunofluorescencyjnego użyto przeciwciała anty-fosfo-Aurora Kinase (pThr288) wyprodukowanego u królika.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza Aurora A (AURKA) jest zaangażowana w utrzymanie stabilności mitozy i chromosomów. Podczas mitozy AURKA uczestniczy w kontroli dojrzewania centrosomów, wejściu mitotycznym, tworzeniu wrzeciona dwubiegunowego i segregacji. AURKA uczestniczy również w wyrównywaniu chromosomów i cytokinezie. Kontroluje kilka onkogennych szlaków sygnałowych. AURKA odgrywa ważną rolę w samoodnowie, przeprogramowaniu i różnicowaniu komórek macierzystych. Zablokowanie genu AURKA wpływa na dojrzewanie centrosomu. Nieprawidłowości w genie AURKA prowadzą do nieprawidłowego podziału komórek i aneuploidii, co z kolei wpływa na stabilność genomu i przyczynia się do karcynogenezy. Nadekspresję genu AURKA obserwuje się w nowotworach przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby. Może on działać jako gen kandydujący do przewidywania gruczolakoraka jelita grubego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahmed Katsha et al.
Molecular cancer, 14, 106-106 (2015-05-20)
Gastrointestinal (GI) cancers are a major cause of cancer-related deaths. During the last two decades, several studies have shown amplification and overexpression of Aurora kinase A (AURKA) in several GI malignancies. These studies demonstrated that AURKA not only plays a
Richard A Dicioccio et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 13(10), 1589-1594 (2004-10-07)
STK15 is a putative oncogene that codes for a centrosome-associated, serine/threonine kinase, the normal function of which is to ensure accurate segregation of chromosomes during mitosis. Amplification of STK15 has been reported in ovarian tumors, suggesting a role in ovarian
Hyun Min Koh et al.
Journal of pathology and translational medicine, 51(1), 32-39 (2016-12-26)
Aurora kinase A (AURKA), or STK15/BTAK, is a member of the serine/threonine kinase family and plays important roles in mitosis and chromosome stability. This study investigated the clinical significance of AURKA expression in colorectal cancer patients in Korea. AURKA protein