SAB4502910
Anti-TACC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KIAA1103, transforming acidic coiled-coil-containing protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 87 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TACC1(6867)
Opis ogólny
The gene TACC1 (transforming acidic coiled-coil containing protein 1) is mapped to human chromosome 8p11. It is highly expressed during embryogenesis and is weakly expressed in differentiated tissues. TACC1 belongs to the TACC family of proteins and localizes in the nucleus.
Immunogen
Immunogen Range: 11-60