Kluczowe dokumenty
SAB4502591
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoblastoma antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
P105-RB, PP105, PP110, RB-1, RB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 106 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Opis ogólny
Gen kodujący białko związane z retinoblastomą (RB1) jest genem supresorowym nowotworu zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 13q14.2. Przeciwciało anty-Retinoblastomawykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Retinoblastoma.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego retinoblastoma.
Zakres immunogenu: 581-630
Działania biochem./fizjol.
Białko związane z retinoblastomą (RB1) moduluje cykl komórkowy. Działa jako represor transkrypcji, w której pośredniczy czynnik E2 (E2F) i wpływa na wyciszanie transkrypcji. RB1 moduluje aktywność mitochondriów i odgrywa rolę w organizacji heterochromatyny. Mutacje w genie kodującym to białko są związane z retinoblastoma u dzieci.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deficiencies in Cellular Processes Modulated by the Retinoblastoma Protein Do Not Account for Reduced Human Cytomegalovirus Replication in Its Absence.
VanDeusen HR and Kalejta RF
Journal of Virology, 89(23), 11965-11974 (2015)
Frequent deletions at 11q23 and 13q14 in B cell prolymphocytic leukemia (B-PLL).
Lens D
Leukemia, 14(3), 427-430 (2000)
Saeeda Kalsoom et al.
Molecular vision, 21, 1085-1092 (2015-09-24)
Retinoblastoma (RB) is a rare intraocular malignant tumor of the developing retina with an estimated incidence of 1:20,000 live births in children under the age of 5 years. In addition to the abnormal whitish appearance of the pupil or leukocoria
Halena R VanDeusen et al.
Journal of virology, 89(9), 5012-5021 (2015-02-20)
The retinoblastoma (Rb) tumor suppressor controls cell cycle, DNA damage, apoptotic, and metabolic pathways. DNA tumor virus oncoproteins reduce Rb function by either inducing Rb degradation or physically disrupting complexes between Rb and its myriad binding proteins. Human cytomegalovirus (HCMV)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502591-100UG4061835717200