Kluczowe dokumenty
SAB4502462
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 12, 26S proteasome regulatory subunit p55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMD12(5718)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-PSMD12wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PSMD12.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PSMD12.
Zakres immunogenu: 151-200
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Géraldine Arrode-Brusés et al.
PloS one, 9(10), e110883-e110883 (2014-10-23)
Prevention of HIV acquisition and replication requires long lasting and effective immunity. Given the state of HIV vaccine development, innovative vectors and immunization strategies are urgently needed to generate safe and efficacious HIV vaccines. Here, we developed a novel lentivirus-based
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502462-100UG4061835716616