Kluczowe dokumenty
AV31477
Sigma-Aldrich
Anti-SLC30A9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Solute carrier family 30 (Zinc transporter), member 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, horse, guinea pig, rabbit, bovine, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC30A9(10463)
Opis ogólny
SLC30A9 jest członkiem rodziny nośników substancji rozpuszczonych, który może funkcjonować jako transporter cynku.
Przeciwciało Rabbit Anti-SLC30A9 (AB1) rozpoznaje SLC30A9 szczura, człowieka, psa, myszy, świni, bydła i danio pręgowanego.
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q9Y6R2 został połączony z Q6PML9. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC30A9
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SLC30A9 (AB1) jest odpowiednie do stosowania w testach western blot w stężeniu 0,5-2,0 μg/ml. Przeciwciało może być również stosowane do IHC w stężeniu 4-8 μg/ml, przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie.
Działania biochem./fizjol.
Gen odpowiadający białku płuc embrionalnych [znany również jako Solute carrier family 30 (Zinc transporter), member 9, SLC30A9], jest prawdopodobnie ewolucyjnie konserwowanym genem, który odgrywa rolę ściśle związaną z replikacją komórkową, syntezą DNA i / lub regulacją transkrypcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LKQEPLQVRVKAVLKKREYGSKYTQNNFITGVRAINEFCLKSSDLEQLR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)