Kluczowe dokumenty
SAB4502419
Sigma-Aldrich
Anti-Peripherin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PERI, PRPH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRPH(5630)
Opis ogólny
Gen PRPH (peryferyna) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12q13.12. Gen ten koduje białko filamentu pośredniego o masie 57 kDa. Peryferyna ulega ekspresji głównie w neuronach obwodowych.
Przeciwciało anty-Peripherin wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Peripherin.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej peryferyny.
Zakres immunogenu: 421-470
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że peryferyna jest związana z mechanizmem transportu, funkcjonowania i pozycjonowania organelli. Stanowi również ważną część cytoszkieletu. Mutacja w PRPH (peryferyna) jest obserwowana w stwardnieniu zanikowym bocznym. Peryferyna uczestniczy w wydłużaniu aksonów motorycznych. Zwiększoną regulację PRPH obserwuje się w przypadku uszkodzenia neuronów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joshua J Emrick et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(51), E12091-E12100 (2018-11-23)
Atopic dermatitis (AD) is the most common skin disease in children. It is characterized by relapsing inflammation, skin-barrier defects, and intractable itch. However, the pathophysiology of itch in AD remains enigmatic. Here, we examine the contribution of Tmem79, an orphan
Paulo Victor Sgobbi de Souza et al.
Arquivos de neuro-psiquiatria, 73(12), 1026-1037 (2015-10-16)
Amyotrophic lateral sclerosis represents the most common neurodegenerative disease leading to upper and lower motor neuron compromise. Although the vast majority of cases are sporadic, substantial gain has been observed in the knowledge of the genetic forms of the disease
Charcot-Marie-Tooth type 2B disease-causing RAB7A mutant proteins show altered interaction with the neuronal intermediate filament peripherin.
Cogli L
Acta Neuropathologica, 125(2), 257-272 (2013)
Jesse McLean et al.
Journal of neurochemistry, 114(4), 1177-1192 (2010-06-11)
Peripherin is a type III intermediate filament protein that is up-regulated during neuronal injury and is a major component of pathological inclusions found within degenerating motor neurons of patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The relationship between these inclusions and
Paulino Barragán-Iglesias et al.
Nature communications, 9(1), 10-10 (2018-01-04)
Nociceptors rely on cap-dependent translation to rapidly induce protein synthesis in response to pro-inflammatory signals. Comparatively little is known regarding the role of the regulatory factors bound to the 3' end of mRNA in nociceptor sensitization. Poly(A)-binding protein (PABP) stimulates translation