Kluczowe dokumenty
P5117
Anti-Peripherin antibody, Mouse monoclonal
clone 8G2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract from rat PC12 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRPH(5630)
mouse ... Prph(19132)
rat ... Prph(24688)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence staining
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3