Kluczowe dokumenty
SAB4502258
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
RAD54L, Transcriptional regulator ATRX, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XH2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-ATRX antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 282 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATRX(546)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-ATRXwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ATRX.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ATRX.
Zakres immunogenu: 111-160
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Priscila Ramos-Ibeas et al.
Molecular reproduction and development, 86(8), 1033-1043 (2019-06-19)
Although telomere length (TL) shortens with age in most tissues, an age-related increase in length has been described in sperm through a mechanism that is not yet fully understood. Changes in TL with age in the same individual have not
Priscila Ramos-Ibeas et al.
Molecular reproduction and development, 86(8), 1033-1043 (2019-06-19)
Although telomere length (TL) shortens with age in most tissues, an age-related increase in length has been described in sperm through a mechanism that is not yet fully understood. Changes in TL with age in the same individual have not
Epigenetic dysregulation and poorer prognosis in DAXX-deficient pancreatic neuroendocrine tumours.
Christodoulos P Pipinikas et al.
Endocrine-related cancer, 22(3), L13-L18 (2015-04-23)