Kluczowe dokumenty
SAB4502246
Sigma-Aldrich
Anti-SLC38A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ATA2, KIAA1382, amino acid transporter system A, amino acid transporter system A2, solute carrier family 38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC38A2(54407)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-SLC38A2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka SLC38A2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego SLC38A2.
Zakres immunogenu: 151-200
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathleen M McAndrews et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100523-100523 (2021-03-13)
The Stimulator of Interferon Genes (STING) pathway is implicated in the innate immune response and is important in both oncogenesis and cancer treatment. Specifically, activation of the cytosolic DNA sensor STING in antigen-presenting cells (APCs) induces a type I interferon