Kluczowe dokumenty
SAB4502001
Sigma-Aldrich
Anti-NFYA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CAAT-box DNA-binding protein subunit A, NF-YA, Nuclear transcription factor Y subunit α, Nuclear transcription factor Y subunit A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFYA(4800)
Opis ogólny
Anti-NFYA Antibody detects endogenous levels of total NFYA protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NFYA.
Immunogen Range: 261-310
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingyun Peng et al.
International journal of biological sciences, 16(15), 2974-2988 (2020-10-17)
Sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD) is a life-threatening complication caused by inflammation, but how it is initiated is still unclear. Several studies have shown that extracellular high mobility group box 1 (HMGB1), an important cytokine triggering inflammation, is overexpressed during the