Kluczowe dokumenty
SAB4501762
Sigma-Aldrich
Anti-HSL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Hormone sensitive lipase, LIPE, LIPS
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 116 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIPE(3991)
Opis ogólny
Ludzki gen lipazy wrażliwej na hormony (HSL), zawierający 9 eksonów i obejmujący ~11kB, jest mapowany na chromosomie 19q13.3. HSL ulega ekspresji głównie w tkance tłuszczowej i steroidogennej, ale na niskim poziomie w sercu i mięśniach szkieletowych, makrofagach i wysepkach. Funkcjonalna HSL występuje jako homodimer o wysokiej aktywności hydrolitycznej. HSL charakteryzuje się C-końcową domeną katalityczną, modułem regulacyjnym i N-końcową domeną odpowiedzialną za interakcje białko-białko i białko-lipid.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HSL.
Zakres immunogenu: 520-569
Działania biochem./fizjol.
Lipaza wrażliwa na hormony (HSL) jest głównym źródłem energii dla większości tkanek. Odgrywa istotną rolę w hydrolizie triacylogliceroli przechowywanych w tkance tłuszczowej i prawdopodobnie w steroidogenezie. Aktywność HSL jest regulowana poprzez odwracalną fosforylację przez katecholaminy i insulinę. HSL hydrolizuje również estry cholesterolu w nadnerczach, jajnikach, jądrach i makrofagach oraz odgrywa istotną rolę w spermatogenezie. HSL mRNA wyrażony w wysepkach może być zaangażowany w wydzielanie insuliny indukowane glukozą. Nieprawidłowości w ekspresji białka powodują otyłość, miażdżycę i cukrzycę typu II.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen J Yeaman
The Biochemical journal, 379(Pt 1), 11-22 (2004-01-17)
Although described initially as an intracellular adipocyte-specific triacylglycerol lipase, it is now clear that HSL (hormone-sensitive lipase) is expressed in multiple tissues and plays a number of roles in lipid metabolism, including that of a neutral cholesteryl ester hydrolase. The
Wucai Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 15080-15080 (2017-11-10)
Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is a derivative of tryptophan which is produced and secreted mainly by the pineal gland and regulates a variety of important central and peripheral actions. To examine the potential effects of melatonin on the proliferation and differentiation of
Fredric B Kraemer et al.
Journal of lipid research, 43(10), 1585-1594 (2002-10-05)
Hormone-sensitive lipase (HSL) is an intracellular neutral lipase that is capable of hydrolyzing triacylglycerols, diacylglycerols, monoacylglycerols, and cholesteryl esters, as well as other lipid and water soluble substrates. HSL activity is regulated post-translationally by phosphorylation and also by pretranslational mechanisms.
C Holm et al.
Science (New York, N.Y.), 241(4872), 1503-1506 (1988-09-16)
Hormone-sensitive lipase, a key enzyme in fatty acid mobilization, overall energy homeostasis, and possibly steroidogenesis, is acutely controlled through reversible phosphorylation by catecholamines and insulin. The 757-amino acid sequence predicted from a cloned rat adipocyte complementary DNA showed no homology
J Osuga et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(2), 787-792 (2000-01-19)
Hormone-sensitive lipase (HSL) is known to mediate the hydrolysis not only of triacylglycerol stored in adipose tissue but also of cholesterol esters in the adrenals, ovaries, testes, and macrophages. To elucidate its precise role in the development of obesity and