Kluczowe dokumenty
SAB4501909
Sigma-Aldrich
Anti-MAT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AMS1, AdoMet synthetase, MAT-I/III, MATA1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MNAT1(4331)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MAT1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MAT1. Czynnik zespołu kinazy aktywującej CDK MNAT1 lub enzym MAT1 jest kodowany przez gen MNAT1 u ludzi i jest zlokalizowany na chromosomie 14q23. Białko jest częścią kompleksu kinazy aktywującej kinazę zależną od cyklin.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MAT1.
Zakres immunogenów: 91-140
Działania biochem./fizjol.
Czynnik montażowy kinazy aktywującej CDK MNAT1 lub MAT1 jest funkcjonalnie związany z ogólnym czynnikiem transkrypcji/naprawy DNA TFIIH. Jest to czynnik montażowy, który celuje w podjednostki zarówno kinazy aktywującej kinazę zależną od cyklin (CAK), jak i kinazy TFIIH. MAT1 reguluje cykl komórkowy i transkrypcję. Białko to wiąże się z cykliną H i kinazą zależną od cyklin 7 (CDK7) i tworzy kompleks kinazy aktywującej CDK (CAK). Kompleks ten aktywuje kilka kinaz związanych z cykliną, reguluje progresję cyklu komórkowego i aktywuje transkrypcję za pośrednictwem polimerazy RNA II.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The lost intrinsic fragmentation of MAT1 protein during granulopoiesis promotes the growth and metastasis of leukemic myeloblasts
Siyue Lou
Stem Cells (2013)
Mapping of the human genes encoding cyclin H (CCNH) and the CDK-activating kinase (CAK) assembly factor MAT1 (MNAT1) to chromosome bands 5q13.3-q14 and 14q23, respectively
Eki T
Genomics, 47(1) (1998)
Retinoid-induced G1 arrest and differentiation activation are associated with a switch to cyclin-dependent kinase-activating kinase hypophosphorylation of retinoic acid receptor alpha
Jiwei Wang
The Journal of Biological Chemistry, 277 (2002)
Solution structure of the N-terminal domain of the human TFIIH MAT1 subunit: new insights into the RING finger family
V Gervais
The Journal of Biological Chemistry, 276 (2000)