Kluczowe dokumenty
SAB2101841
Sigma-Aldrich
Anti-POLR2K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ABC10-α, Anti-Polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K, 7.0kDa, Anti-RPABC4, Anti-RPB10α, Anti-RPB12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
7 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, human, dog, guinea pig, mouse, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR2K(5440)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego POLR2K
Działania biochem./fizjol.
POLR2K jest jedną z najmniejszych podjednostek polimerazy RNA II, polimerazy odpowiedzialnej za syntezę informacyjnego RNA u eukariontów. Gen ten koduje jedną z najmniejszych podjednostek polimerazy RNA II, polimerazy odpowiedzialnej za syntezę informacyjnego RNA u eukariontów. Podjednostka ta jest wspólna dla dwóch pozostałych polimeraz RNA kierowanych przez DNA. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DTQKDVQPPKQQPMIYICGECHTENEIKSRDPIRCRECGYRIMYKKRTKR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)