Merck
ALD00006
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-hydroxy-2-methylbutyrato)oxochromate(V)
Synonim(y):
2-Hydroxy-2-methyl-butanoic acid chromium complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16CrNaO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
340-350 °C
ciąg SMILES
[O-][Cr]1(O2)(OC(C(C)(CC)O1)=O)OC(C)(CC)C2=O.[Na+]
InChI
1S/2C5H9O3.Cr.Na.O/c2*1-3-5(2,8)4(6)7;;;/h2*3H2,1-2H3,(H,6,7);;;/q2*-1;+4;+1;-1/p-2
Klucz InChI
NIZKSTMLMALTGU-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Oksydant został zgłoszony przez grupę Barana do promowania selektywnego allilowego utleniania syntetycznego półproduktu pochodzącego z (+)-taksadienu na drodze do syntezy (-)-taksuyunnaniny D.
Dwufazowa synteza (-)-taksuyunnaniny D
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)