Kluczowe dokumenty
SAB4501643
Sigma-Aldrich
Anti-VEGFR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FLK1, KDR, kinase insert domain receptor, protein-tyrosine kinase receptor Flk-1, vascular endothelial growth factor receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 151 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-VEGFR2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka VEGFR2.
Receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego-2 (VEGFR-2) jest również nazywany receptorem zawierającym domenę wstawki kinazowej (KDR). W regionie zewnątrzkomórkowym (EC) VEGFR-2 znajduje się siedem domen immunoglobulinopodobnych (Ig-podobnych). Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q12.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego VEGFR2.
Zakres immunogenu: 1141-1190
Działania biochem./fizjol.
Domeny immunoglobulinopodobne (Ig-podobne) receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego-2 (VEGFR-2) są niezbędne do specyficznego wiązania ligandów i dimeryzacji receptora. Pomaga to aktywować wiele kaskad sygnalizacyjnych. VEGF-KDR uczestniczy w angiogenezie. VEGFR2 jest zaangażowany w progresję kilku nowotworów, takich jak glejaki, złośliwe guzy osłonek nerwów obwodowych, potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) i guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of the amplicon on chromosomal segment 4q12 in glioblastoma multiforme.
Holtkamp N, et al.
Neuro-Oncology, 9(3), 291-297 (2007)
Vascular endothelial growth factor receptor-2 polymorphisms have protective effect against the development of tendinopathy in volleyball athletes.
Salles JI, et al.
PLoS ONE, 11(12), e0167717-e0167717 (2016)
Immunoglobulin-like domain 4-mediated ligand-independent dimerization triggers VEGFR-2 activation in HUVECs and VEGFR2-positive breast cancer cells.
Zhang S, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 163(3), 423-434 (2017)
The three receptor tyrosine kinases c-KIT, VEGFR2 and PDGFRα, closely spaced at 4q12, show increased protein expression in triple-negative breast cancer.
Jansson S, et al.
PLoS ONE, 9(7), e102176-e102176 (2014)
Shota Yamana et al.
PloS one, 10(4), e0124259-e0124259 (2015-04-22)
Contact inhibition of cell movement and proliferation is critical for proper organogenesis and tissue remodeling. We show here a novel regulatory mechanism for this contact inhibition using cultured vascular endothelial cells. When the cells were confluently cultured, Necl-4 was up-regulated