Kluczowe dokumenty
SAB4501571
Sigma-Aldrich
Anti-IRS-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
IRS-1, IRS1, Insulin receptor substrate-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 131 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRS1(3667)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-IRS-1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka IRS-1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego IRS-1.
Zakres immunogenów: 279-328
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huai-Chia Chuang et al.
Nature communications, 5, 4602-4602 (2014-08-08)
Proinflammatory cytokines play important roles in insulin resistance. Here we report that mice with a T-cell-specific conditional knockout of HGK (T-HGK cKO) develop systemic inflammation and insulin resistance. This condition is ameliorated by either IL-6 or IL-17 neutralization. HGK directly
Rahul Agrawal et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1313-1323 (2014-05-21)
The rising prevalence of type-2 diabetes is becoming a pressing issue based on emerging reports that T2DM can also adversely impact mental health. We have utilized the UCD-T2DM rat model in which the onset of T2DM develops spontaneously across time
Águeda González-Rodríguez et al.
Disease models & mechanisms, 7(9), 1093-1100 (2014-07-06)
Oxidative stress contributes to the progression of acute liver failure (ALF). Transcription factor nuclear factor-erythroid 2-related factor (Nrf2) serves as an endogenous regulator by which cells combat oxidative stress. We have investigated liver damage and the balance between death and