Kluczowe dokumenty
SAB3500281
Sigma-Aldrich
Anti-IRS-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Insulin receptor substrate-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRS1(3667)
Immunogen
Przeciwciało IRS-1 zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu peptydowi znajdującemu się w pobliżu centrum ludzkiego IRS-1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500281.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huai-Chia Chuang et al.
Nature communications, 5, 4602-4602 (2014-08-08)
Proinflammatory cytokines play important roles in insulin resistance. Here we report that mice with a T-cell-specific conditional knockout of HGK (T-HGK cKO) develop systemic inflammation and insulin resistance. This condition is ameliorated by either IL-6 or IL-17 neutralization. HGK directly
Rahul Agrawal et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1313-1323 (2014-05-21)
The rising prevalence of type-2 diabetes is becoming a pressing issue based on emerging reports that T2DM can also adversely impact mental health. We have utilized the UCD-T2DM rat model in which the onset of T2DM develops spontaneously across time
Águeda González-Rodríguez et al.
Disease models & mechanisms, 7(9), 1093-1100 (2014-07-06)
Oxidative stress contributes to the progression of acute liver failure (ALF). Transcription factor nuclear factor-erythroid 2-related factor (Nrf2) serves as an endogenous regulator by which cells combat oxidative stress. We have investigated liver damage and the balance between death and