Kluczowe dokumenty
SAB2501099
Sigma-Aldrich
Anti-VHL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Elongin binding protein, Anti-HRCA1, Anti-RCA1, Anti-VHL1, Anti-Von Hippel-Lindau tumor suppressor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human, canine
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VHL(7428)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence C-RSLVKPENYRRLD from the internal region of the protein sequence according to NP_000542.1; NP_937799.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammad Parsanejad et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(23), 8043-8050 (2014-06-06)
DJ-1 (PARK7) is a gene linked to autosomal recessive Parkinson disease (PD). We showed previously that DJ-1 loss sensitizes neurons in models of PD and stroke. However, the biochemical mechanisms underlying this protective role are not completely clear. Here, we
Zhiyong Ding et al.
Cancer research, 74(11), 3127-3136 (2014-04-24)
Aberrant von Hippel Lindau (VHL) protein function is the underlying driver of VHL-related diseases, including both sporadic and inherited clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). About one third of VHL mutations are missense point mutations, with R167Q being the most