Kluczowe dokumenty
SAB4501488
Sigma-Aldrich
Anti-GPR109 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G-protein coupled receptor 109B, G-protein coupled receptor HM74, G-protein coupled receptor HM74B, GPR109B, Nicotinic acid receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HCAR3(8843)
Opis ogólny
GPR109B (receptor sprzężony z białkiem G 109B) jest również nazywany receptorem kwasu hydroksykarboksylowego 3 (HCA3) i HM74 (receptor sprzężony z białkiem G). Należy do podrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). GPR109B ulega ekspresji w tkance tłuszczowej, płucach, śledzionie i leukocytach krwi obwodowej. Jest mapowany na ludzki chromosom 12q24.31.
Przeciwciało anty-GPR109 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GPR109.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GPR109.
Zakres immunogenów: 285-334
Działania biochem./fizjol.
GPR109B (receptor sprzężony z białkiem G 109B) pomaga w prowadzeniu aktywności D-Phe i D-Trp na neutrofilach. Receptory HCA3 pomagają aktywować ERK1/2 poprzez wrażliwy na PTX( toksynękrztuśca ) szlak zależny od białka Gi (hamującego białka G).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activated human hydroxy-carboxylic acid receptor-3 signals to MAP kinase cascades via the PLC-dependent PKC and MMP-mediated EGFR pathways
Zhou Q, et al.
British Journal of Pharmacology, 166(6), 1756-1773 (2012)
Aromatic D-amino acids act as chemoattractant factors for human leukocytes through a G protein-coupled receptor, GPR109B
Irukayama-Tomobe Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(10), 3930-3934 (2009)
Nicotinic acid receptor abnormalities in human skin cancer: implications for a role in epidermal differentiation
Bermudez Y, et al.
PLoS ONE (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4501488-100UG4061837186981