Kluczowe dokumenty
SAB4501323
Sigma-Aldrich
Anti-GRM5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPRC1E, GRM5, MGLUR5, Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 132 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM5(2915)
Opis ogólny
Metabotropowy receptor glutaminianu 5 (GRM5)/metabotropowy receptor glutaminianu podtypu 5 (mGluR5) to siedmioprzekaźnikowe białko sprzężone z białkiem G. Zawiera dwa miejsca wiązania i strukturalne połączenie z receptorem N-metylo-D-asparaginowym (NMDA) poprzez łańcuch białka rusztowania. Zawiera dwa miejsca wiązania i strukturalne połączenie z receptorem N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) poprzez łańcuch białka rusztowania. Gen GRM5 znajduje się na ludzkim chromosomie 11q14.2. Przeciwciało anty-GRM5 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GRM5.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GRM5.
Zakres immunogenu: 21-70
Działania biochem./fizjol.
Białko receptora metabotropowego glutaminianu 5 (GRM5) uczestniczy w sygnalizacji glutaminianu, wspierając działanie naturalnych bodźców, pobudliwość receptora N-metylo-D-asparaginianu(NMDA) i nieprawidłową plastyczność synaptyczną w uzależnieniu. Jest ważny dla patofizjologii i leczenia zaburzeń odżywiania. Kontroluje zmienność rozwojową zależną od glutaminianu. Odgrywa również kluczową rolę w adaptacyjnej plastyczności synaptycznej, długotrwałym wzmocnieniu i uczeniu się. Farmakologiczne inhibitory mGlu5 mogą mieć zastosowanie terapeutyczne w bulimii psychicznej (BN). Brak mGluR5 odgrywa patogenną rolę w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoan Mihov et al.
Scientific reports, 10(1), 6374-6374 (2020-04-15)
Bulimia nervosa (BN) shares central features with substance-related and addictive disorders. The metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5) plays an important role in addiction. Based on similarities between binge eating and substance-related and addictive disorders, we investigated mGlu5 in vivo
James Robert Brašić et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
Multiple lines of evidence suggest that dysfunction of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5) plays a role in the pathogenesis of autism spectrum disorder (ASD). Yet animal and human investigations of mGluR5 expression provide conflicting findings about the nature
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4501323-100UG4061837744549