Kluczowe dokumenty
SAB4501074
Sigma-Aldrich
Anti-GAD1(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
67 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-67, GAD1, Glutamate decarboxylase 1, Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-GAD1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 66 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD1(2571)
Opis ogólny
Gen GAD1 (dekarboksylaza glutaminianowa 1) koduje enzym dekarboksylazę kwasu glutaminowego (GAD67) o masie 67 kDa. Jest on zmapowany na ludzkim chromosomie 2q31.1.
Przeciwciało anty-GAD1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GAD1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GAD1.
Zakres immunogenu: 471-520
Działania biochem./fizjol.
Gen GAD1 (dekarboksylaza glutaminianowa 1) uczestniczy w syntezie GABA (kwasu γ-aminomasłowego). Wariacje w GAD1 powodują nadpobudliwość w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Charakteryzuje się również schizofrenią dziecięcą i utratą objętości istoty szarej kory mózgowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
GAD1 gene polymorphisms are associated with hyperactivity in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Bruxel EM, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : the Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 171(8), 1099-1104 (2016)
GAD1 Gene Expression in Blood of Patients with First-Episode Psychosis
Yee JY, et al.
PLoS ONE, 12(1), e0170805-e0170805 (2017)
GAD1 (2q31.1), which encodes glutamic acid decarboxylase (GAD67), is associated with childhood-onset schizophrenia and cortical gray matter volume loss.
Addington AM, et al.
Molecular Psychiatry, 10(6), 581-588 (2005)