ABN904
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Glutamate decarboxylase 2/Glutamate decarboxylase 1, 65 kDa/67kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65/67, Glutamate decarboxylase 65/67 kDa isoform
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-GAD 65/67, from rabbit, purified by affinity chromatography
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD1(2571) , GAD2(2572)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected GAD 65/67 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash